Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Empalme de grafito/Vespel
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,3 mm
0,4 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Descripción
Los empalmes de 15 % grafito/85 % Vespel ofrecen conexiones del sistema sin fugas, lo que mejora la cromatografía para los sistemas que no son MS
- Compuesto de grafito y Vespel
- Material duro, robusto mecánicamente, larga vida útil
- Forma una fuerte sujeción con la columna capilar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Empalme con 2 orificios |
| Longitud (métrico) | 3,7 mm |
| Anchura (métrico) | 3,2 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Conectores de 1,574 mm (0,062 pulg); interfaces MS |
| Material | 15% de grafito/18% de Vespel |
| Cantidad | 10/paq. |
| Diámetro interior (métrico) | 0,3 mm |