Learn More
Cinta de grafito, tejido cuadrado, 0,56 mm (0,022 in) de grosor x 100 mm (3,94 in) de ancho, 99,9 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7048316
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
25 cm
11381188 25 cm 25 cm
11371188 100 cm 100 cm
2 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 11381188
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010136.BU
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Número MDL MFCD00144065
Specifications
Nombre del producto químico o material Graphite tape
Nombre de nota Square weave, 0.56mm (0.022 in.) thick x 100mm (3.94 in.) wide
Cantidad 25 cm
Porcentaje de pureza 99.9%