Learn More
Cinta de grafito, tejido cuadrado, 0,56 mm (0,022 in) de grosor x 100 mm (3,94 in) de ancho, 99,9 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11381188
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
25 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381188 25 cm 25 cm
11371188 100 cm 100 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11381188 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010136.BU
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00144065
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Graphite tape
Nombre de nota Square weave, 0.56mm (0.022 in.) thick x 100mm (3.94 in.) wide
Cantidad 25 cm
Porcentaje de pureza 99.9%