Learn More
Varilla de grafito, 6,15 mm (0,242 in) de diámetro x 152 mm (6 in) de longitud, 99,9995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 Pc.
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Graphite rod |
| Nombre de nota | 6.15mm (0.242 in.) dia. x 152mm (6 in.) long |
| Notas de grado de pureza | SPK grade, ultra 'F' purity |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número MDL | MFCD00144065 |
| Cantidad | 50 Pc. |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. Soluble in molten nickel. |
| Porcentaje de pureza | 99.9995% |