Learn More
Varilla de grafito, 13 cm (5,125 in) de diámetro x 30,5 cm (12 in) de largo, 99 % (base metálica)
Código de producto. 15416545
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
15416545 1 Pc. cada uno
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15416545
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043647.KF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Graphite rod
Nombre de nota 13cm (5.125 in.) dia. x 30.5cm (12 in.) long
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD00144065
Cantidad 1 Pc.
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Varilla, ≈ 7 kg/pc