Learn More
Talco, puro, polvo, Fisher Chemical
Código de producto. 10336090 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10336090 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 KG
1 options
Código de producto. 10336090
Marca: Fisher Chemical G/0900/60
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 7782-42-5
Envase Jarra para polvos de plástico
Fórmula molecular C
Número MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Cantidad 1 kg
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C]
Nombre IUPAC carbón
Peso molecular (g/mol) 12.01
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Formula Weight (peso de la fórmula) 12.01g/mol
Forma física Sólido