Learn More
Grafito, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3523460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10731335 100 g Frasco de vidrio 100 g
10380394 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
2 options
Código de producto. 10731335
Marca: Thermo Scientific Acros 385031000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7782-42-5 | C | 12.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-42-5
Fórmula molecular C
Peso molecular (g/mol) 12.01
Número MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nombre IUPAC carbón
SMILES [C]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Graphite
Color Negro
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 4575
Formula Weight (peso de la fórmula) 12.01
Forma física Polvo