Learn More
Polvo de grafito, natural, grado de briqueteado, –200 malla, 99,9995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335077
Change view
Click to view available options
Cantidad:
28 g
113 g
227 g
454 g
Tamaño de la unidad:
113 g
227 g
28 g
454 g
11335077 454 g 454 g
11365077 28 g 28 g
11355077 113 g 113 g
11345077 227 g 227 g
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11335077
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040795.TD
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Graphite Powder is basically used for casting and polishing purposes, moulding & Carbon addition in steel industries. It is also used for smooth casting iron, copper base alloys and aluminum base alloy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-42-5
Fórmula molecular C
Peso molecular (g/mol) 12.01
Número MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nombre IUPAC carbón
SMILES [C]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Graphite powder
Nombre de nota Natural
Color Negro
Tamaño de malla −200 Mesh
Notas de grado de pureza UCP-1 grade, ultra 'F' purity
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 454 g
Número UN UN1325
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza 99.9995%
Grado Briqueteado
Forma física Polvo, grado UC-1, pureza ultra “F”