Learn More
Placa de grafito, grafito pirolítico altamente orientado (HOPG), 10 x 10 x (1,6 min) mm, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Graphite plate |
| Nombre de nota | Highly oriented pyrolytic graphite (HOPG), 10x10x(1.6min)mm (0.394x0.394x0.079 in.) |
| Número MDL | MFCD00144065 |
| Cantidad | 5 Pc. |