Learn More
Trajan™ Juntas tóricas de grafito para revestimiento GC
Código de producto. p-8397065
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Revestimiento recto (cuarzo) sin divisiones con DI de 2,0 mm Agilent Technologies
Shimadzu 17 A (inyector SPL-17)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10370841 Revestimiento recto (cuarzo) sin divisiones con DI de 2,0 mm Agilent Technologies cada uno
15238863 Shimadzu 17 A (inyector SPL-17) paquete de 10
2 options
Código de producto. 10370841
Marca: Trajan™ 0726006
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Juntas tóricas de revestimiento de grafito para su uso con revestimientos GC.
  • Anillos de sellado de grafito
  • Temperatura estable hasta 450 °C
  • Se suministran en paquetes de 10
Especificaciones
Tipo Junta de estanqueidad
Para utilizar con (aplicación) Para su uso con revestimientos
Temperatura máx. (métrico) 450 °C
Para utilizar con (equipo) Revestimiento recto (cuarzo) sin divisiones con DI de 2,0 mm Agilent Technologies
Material Grafito
Cantidad 10/paq.