Learn More
Trajan™ Juntas tóricas de grafito para revestimiento GC
Código de producto. 15238863
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Revestimiento recto (cuarzo) sin divisiones con DI de 2,0 mm Agilent Technologies
Shimadzu 17 A (inyector SPL-17)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15238863 Shimadzu 17 A (inyector SPL-17) paquete de 10
10370841 Revestimiento recto (cuarzo) sin divisiones con DI de 2,0 mm Agilent Technologies cada uno
2 options
Código de producto. 15238863
Marca: Trajan™ 0726007
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Juntas tóricas de revestimiento de grafito para su uso con revestimientos GC.
  • Anillos de sellado de grafito
  • Temperatura estable hasta 450 °C
  • Se suministran en paquetes de 10
Especificaciones
Tipo Junta de estanqueidad
Temperatura máx. (métrico) 450 °C
Para utilizar con (equipo) Shimadzu 17 A (inyector SPL-17)
Material Grafito
Cantidad 10/paq.