Learn More
Lámina de grafito, 0,13 mm (0,005 pulg.) de grosor, 99,8 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407526
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 x 30 cm
30 x 100 cm
30 x 500 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364728 30 x 30 cm cada uno
11356189 30 x 100 cm cada uno
11366189 30 x 500 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11364728 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043078.RF
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Potassium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is used as Flavor & Fragrance intermediates. It is used as an intermediate in Industries such as agrochemical, dyestuff, pharmaceutical, syntheses material, chemical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-42-5
Fórmula molecular C
Peso molecular (g/mol) 12.01
Número MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nombre IUPAC carbón
SMILES [C]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Graphite
Color De gris a negro
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (Metals basis)
Cantidad 30 x 30 cm
Forma física Lámina, 0,13 mm (0,005 pulg.) de grosor