Learn More
Fieltro de grafito, 99,9 % (base metálica), Alfa Aesar™
Código de producto. 11386938
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 10 cm
25 x 25 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
11386938 10 x 10 cm cada uno
11396938 25 x 25 cm cada uno
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11386938
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014630.RR
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Forma: aprox. 9,2 g/10 x 10 cm
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00144065
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Graphite felt
Color De gris a negro
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metal basis)
Cantidad 10 x 10 cm