Learn More
Adhesivo de grafito, base de alcohol, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
30 g
Tamaño de la unidad:
30 g
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Graphite adhesive, alcohol based |
| Nombre de nota | Service temp: 204°C |
| Color | Negro |
| Número MDL | MFCD00144065 |
| Cantidad | 30 g |
| Número UN | UN1133 |
| Forma física | Tamaño medio de la escama de 1 micra. Temperatura de servicio: 204 ° |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction