Learn More
GRAP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | GRAP |
|---|---|
| Concentración | 0.37 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16833174
|
Proteintech
14505-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16823174
|
Proteintech
14505-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a member of the GRB2/Sem5/Drk family. This member functions as a cytoplasmic signaling protein which contains an SH2 domain flanked by two SH3 domains. The SH2 domain interacts with ligand-activated receptors for stem cell factor and erythropoietin, and facilitates the formation of a stable complex with the BCR-ABL oncoprotein. This protein also associates with the Ras guanine nucleotide exchange factor SOS1 (son of sevenless homolog 1) through its N-terminal SH3 domain.Especificaciones
| GRAP | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| Q13588, Q9CX99 | |
| 10750, 363616, 71520 | |
| GRAP Fusion Protein Ag5962 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| GRAP |
| 0.37 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| GRAP, GRB2 related adapter protein, GRB2 related adaptor protein | |
| Grap | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |