missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Granzyme M Mouse anti-Human , Alexa Fluor 647, Clone: 4B2G4, BD Biosciences™
Descripción
Granzyme M Monoclonal antibody specifically detects Granzyme M in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Granzyme M |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 4B2G4 |
| Conjugado | Alexa Fluor 647 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | GZMM; GrM; Gzm M; GzmM; HU-Met-1; met-ase |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Granzyme M |
| Cantidad | 100 Tests |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?