missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Granzyme G Antibody (RM0247-12f21), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30150887
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30150887 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30150887

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP212410CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Granzyme G Monoclonal antibody specifically detects Granzyme G in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Granzyme G
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon RM0247-12f21
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Ctla7, Ctla-7
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse recombinant Granzyme G
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14944
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.