Learn More
asecos™ Granulado universal grano ultra fino
Código de producto. p-200003739 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
10 kg
30 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
17866566 10 kg cada uno
17896366 30 kg paquete de 3
2 options
Código de producto. 17866566
Marca: asecos™ 14394
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para aglutinar aceites, lejías, grasas, combustibles, pinturas, etc.
  • Grano de 0.3-0.7 mm
  • La bolsa de 10 kg aglutina hasta 11 l de gasóleo para calefacción
  • Penetra en los huecos y grietas más finos
  • Ideal para aplicaciones en las que se requieren pocos residuos y una potencia de aspiración muy elevada
Especificaciones
Material Loose Particulate
Tipo Gránulos absorbentes
Peso (imperial) 22.05 lb.
Peso (métrico) 10 kg