Learn More
asecos™ Granulado universal grano fino
Código de producto. p-200003740 Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Peso (métrico):
20 kg
60 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
Código de producto. 17886526
Marca: asecos™ 9906
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para aglutinar aceites, lejías, grasas, combustibles, pinturas, etc.
  • Grano de 0.5-1 mm
  • La bolsa de 20 kg aglutina hasta 18 l de gasóleo para calefacción
  • Penetra en pequeñas depresiones y grietas
  • Más adecuado para un gran contacto con la superficie y una rápida absorción (por ejemplo, superficies de tráfico)
  • Óptima resistencia al deslizamiento incluso cuando está completamente saturado
Especificaciones
Material Loose Particulate
Tipo Gránulos absorbentes
Peso (imperial) 44.09 lb.
Peso (métrico) 20 kg