Learn More
asecos™ Granulado universal grano grueso
Código de producto. p-200003741 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
20 kg
60 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
17846476 20 kg cada uno
17896436 60 kg paquete de 3
2 options
Código de producto. 17846476
Marca: asecos™ 9956
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para aglutinar aceites, lejías, grasas, combustibles, pinturas, etc.
  • Grano de 1-3 mm
  • La bolsa de 20 kg aglutina hasta 16 l de gasóleo para calefacción
  • Adecuado para superficies sólidas
  • Óptima resistencia al deslizamiento incluso cuando está completamente saturado
  • Para uso interior y exterior
Especificaciones
Material Loose Particulate
Tipo Gránulos absorbentes
Peso (imperial) 44.09 lb.
Peso (métrico) 20 kg