Learn More
Grant Instruments™ Depósito para baños de plástico Grant
Código de producto. 11486437
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
12 L
18 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
390 x 200 x 380 mm
415 x 350 x 380 mm
600 x 350 x 380 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11486437 12 L 415 x 350 x 380 mm cada uno
11496437 18 L 600 x 350 x 380 mm cada uno
11476437 5 L 390 x 200 x 380 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11486437
Marca: Grant Instruments™ P12
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Soporta temperaturas de hasta 99 °C.
  • Se puede combinar para su uso con cualquier baño de circulación calentado o termostato digital Grant
  • Estructura de plástico.
  • 85/140 mm mín./máx. de profundidad de líquidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 12 L
Intervalo de temperatura 99°C a 99°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 415 x 350 x 380 mm