Learn More
Grant Instruments™ Baño de circulación refrigerado Grant Optima™
Código de producto. 12707809
Change view
Click to view available options
Modelo:
T100-R4R
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
12707809 T100-R4R cada uno
1 options
Código de producto. 12707809
Marca: Grant Instruments™ T100R4R
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los baños de circulación refrigerados con control digital Grant Optima™ serie T100 R proporcionan una excelente relación calidad-precio para aplicaciones directas que requieren un calentamiento y enfriamiento exactos en un intervalo de temperatura 0 a 100 °C.
  • Opciones de 20 l (R4R) o 12 l (R5)
  • Intervalo de temperatura: De 0 a 100 °C
  • Estabilidad: ± 0,05 C
  • Pantalla LED nítida y brillante de 4 dígitos
  • Drenaje delantero con válvula sin derrames
  • Segura: termostato de protección frente a congelación del agua e interruptor de alta presión de 27 bar
  • 3 programas predefinidos
  • Calibración del usuario de 2 puntos
  • Función de calibración del usuario para una precisión óptima en el funcionamiento requerido temperatura
  • Baja protección de líquidos y desconexión por exceso de temperatura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de controlador Digital
Capacidad (métrico) 20 L
Certificaciones/conformidad DIN12876
Tipo de bomba Termostato
Intervalo de temperatura De 0 °C a 100 °C
Pantalla Digital LED
Modelo T100-R4R
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Longitud (métrico) 230 mm
Anchura (métrico) 305 mm
Requisitos eléctricos 230/120 V 50 Hz
Tensión 120/230 V
Frecuencia 50 Hz