Learn More
baño de circulación de calentamiento digital Optima con abrazadera en T.
Código de producto. 15152585
Change view
Click to view available options
Tensión:
120/230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
15152585 120/230 V cada uno
1 options
Código de producto. 15152585
Marca: Grant Instruments T100T
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Modelo económico con baño de circulación térmico digital Optima y abrazadera para aplicaciones sencillas que requieren un control preciso de la temperatura. El baño de circulación de calentamiento digital Optima con abrazadera en T. de Grant instruments™ puede combinarse con una variedad de tanques de plástico económicos o tanques de acero inoxidable con diferentes capacidades.
  • Dial de rotor fácil de usar y dos teclas de función para un ajuste rápido de la temperatura y navegación por el menú
  • Pantalla clara de 4 dígitos para tranquilidad instantánea: fácil de leer desde la distancia
  • Alarma visual: le avisa cuando se requiere su atención
  • Excelente uniformidad y estabilidad de temperatura
  • Punto de ajuste de funcionamiento más 3 temperaturas preestablecidas ajustables para mayor comodidad
  • Función de calibración del usuario para una precisión óptima en el funcionamiento requerido temperatura
  • Baja protección de líquidos y desconexión por exceso de temperatura
  • Intervalo de refrigeración / calefacción (en función del tamaño del depósito): temperatura ambiente de + 5 a 99 °C con depósito de plástico (P) o de - 0 a 100 °C con depósito de acero inoxidable (S)
  • Estabilidad: ± 0,05 °C
*el funcionamiento a temperatura ambiente o por debajo de ella requiere refrigeración de accesorios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Comunicaciones Digital
Intervalo de temperatura Temperatura ambiente de +5 °C a 100 °C
Tensión 120/230 V