Learn More
Grant Instruments™ Baño de circulación de calentamiento Grant Optima™ con abrazadera en T
Código de producto. 15192585
Click to view available options
Caudal:
16L/min
18/ l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15192585
Marca: Grant Instruments™ TC120T
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Equipado con una abrazadera en T en la parte trasera del baño de circulación de calentamiento que permite que se fije a un depósito lateral vertical. El baño de circulación de calentamiento Optima con abrazadera en T de Grant Instruments™ proporciona especificaciones completas para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones que requieren un control de temperatura preciso.
  • Intervalo de temperatura ajustable de - 47 a 150 °C
  • Potente bomba integrada para circulación externa, caudal máximo de 18 l/min, presión máxima 310 mbar
  • Circulación agitada dentro del depósito para una buena estabilidad de temperatura y uniformidad
  • Pantalla TFT QVGA a todo color
  • Punto de ajuste, más tres valores de temperatura predefinidos ajustables
  • Función de temporizador para la temporización de la reacción, 99 horas, 59 minutos, con alerta sonora y control del calentador
  • La función de seguridad de selección de líquidos se ajusta según el intervalo de temperatura o la potencia del calentador
  • Pantalla de indicación de fallo
  • Relé programable
  • Recalibración de usuario de dos puntos de sondas internas y sondas externas (TXPEP, TXSEP)
  • Ajuste desactivado para un rendimiento isotérmico óptimo
  • Conectividad USB
  • Software de PC opcional Labwise™ para configuración de programas, registro de datos y gráficos en tiempo real
  • Se puede programar para encender y apagar la refrigeración durante un programa de calefacción y refrigeración
  • Capacidad de memoria para un programa de hasta 30 segmentos
  • Opciones de idioma: inglés, francés, alemán, francés e italiano
  • Protección contra líquidos bajos por interruptor de flotador
  • Desconexión de sobrecalentamiento ajustable
  • Práctica abrazadera de accesorios para su instalación en recipientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal 16L/min
Intervalo de temperatura De -20 °C a +120 °C
Tipo Baño de circulación calefactado
Circulación externa Sí
Presión máxima 210 mbar
Modelo TC120T
Estabilidad de la temperatura 0,05 °C
Anchura (métrico) 141 mm
Altura (métrico) 335 mm
Fondo (métrico) 172 mm
Peso (métrico) 2,3 kg
Requisitos eléctricos 120/230 V 50/60 Hz 1500/1400 W
Tensión 120/230 V
Frecuencia 50/60 Hz