Learn More
Grant Instruments™ Bloque de repuesto para termoagitador PHMT
Descripción
Bloque de repuesto/adicional para termoagitador de la serie PHMT para microtubos y microplacas
- PSC18: Admite 20 microtubos de 0,5 ml más 12 de 1,5 ml
- PSC24: Capacidad para 24 microtubos de 2,0 ml
- PSC24N: Capacidad para 24 microtubos de 1,5 ml
- PSC32: Capacidad para 20 microtubos de 0,2 ml más 12 de 1,5 ml
- PSC96: capacidad para una microplaca de PCF de 96 pocillos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 0,2 ml |
| Para utilizar con (equipo) | 20 microtubos de 0,2 ml |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 °C a 100 °C |
| Tipo | Bloque |
| Estabilidad de la temperatura | ± 0,1 °C |