Learn More
Grant Instruments™ Bloque de repuesto para termoagitador PHMT
Código de producto. 12942968
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,02 mL
0,05 mL
0,2 ml
1,5 ml
2 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 12942968
Marca: Grant Instruments™ PSC24
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacena hasta 32 microtubos o una microplaca de 96 pocillos para el termoagitador de la serie PHMT
Bloque de repuesto/adicional para termoagitador de la serie PHMT para microtubos y microplacas
  • PSC18: Admite 20 microtubos de 0,5 ml más 12 de 1,5 ml
  • PSC24: Capacidad para 24 microtubos de 2,0 ml
  • PSC24N: Capacidad para 24 microtubos de 1,5 ml
  • PSC32: Capacidad para 20 microtubos de 0,2 ml más 12 de 1,5 ml
  • PSC96: capacidad para una microplaca de PCF de 96 pocillos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 ml
Para utilizar con (equipo) 24 microtubos de 2,0 ml
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 100 °C
Tipo Bloque
Estabilidad de la temperatura ± 0,1 °C