Learn More
Grant Instruments™ Incubador con agitador
Descripción
- Control digital de tiempo, temperatura y velocidad de agitación para ofrecer precisión y repetibilidad
- Velocidad variable: De 50 a 250 r. p. m.
- Intervalo de ajuste de temperatura: De + 25°C a 80°C
- Carga hasta 8 kg
- Plataformas intercambiables para agitar/incubar diferentes recipientes
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 20 mm |
| Capacidad portante (métrico) | 8 kg |
| Intervalo de velocidad | De 5 a 520 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz, 450 W |
| Tensión | 230 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 25°C a 80°C |
| Vataje | 450 W |
| Tipo de producto | Agitador con incubación |
| Fondo (métrico) | 525 mm |
| Fondo interior (métrico) | 450 mm |
| Mostrar más |