Learn More
Grant Instruments™ Cubierta de seguridad de la serie QB
Descripción
- Para usar con calentadores de bloque seco de la serie QB
- La construcción acrílica proporciona una mayor visibilidad
- Evita que la combustión toque accidentalmente el bloque caliente
- Altura de holgura de 85 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de 4 bloques |
| Material | Acrílico |
| Tipo | Guía de seguridad de los accesorios |
| Para utilizar con (aplicación) | Para obtener la máxima visibilidad y evitar el contacto accidental de un calor bloqueo o contaminación de las muestras por salpicaduras |
| Altura (métrico) | 85 mm |