Learn More
Grant Instruments™ Rotores de repuesto Grant Bio™
Descripción
Para su uso con la serie de centrífugas de sobremesa de PVC
- Incluye microtubos
- R-05-02: Rotor de repuesto para 12 microtubos de 0,5 ml y 12 de 0,2 ml
- R-15: Rotor de repuesto para 12 microtubos de 1,5 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rotor |
| Para utilizar con (equipo) | 12 microtubos de 0,5 ml y 12 microtubos de 0,2 ml |