Learn More
Grant Instruments™ Accesorios de unión trasera para chillers con recirculación de alta precisión de la serie RC
Código de producto. p-8011788
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
12mm de diámetro interior Manguera para chiller con recirculación
17mm de diámetro interior Manguera para chiller con recirculación
19 mm de DI Manguera para chiller con recirculación
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 12787759
Marca: Grant Instruments™ RC HF12
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se adapta a mangueras con un DI de 9, 12 o 17 mm. Los conectores de unión trasera para chiller recirculantes de alta precisión de la serie RC se suministran en parejas.
  • Se adapta a mangueras con diámetro interno de 9, 12o 17 mm
  • Para su uso con chillers recirculantes de alta precisión de la serie RC
  • Se suministra en parejas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) 12mm de diámetro interior Manguera para chiller con recirculación
Tipo Ajuste de conexión trasera