Learn More
Grant Instruments™ Plataforma para mezclador vorticial V-32
Click to view available options
N.º de posiciones:
6
32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para su uso con mezclador vorticial V-32
Plataforma de repuesto PV-32:
- Se adapta a 3 tamaños de tubo:
- 16 x 1,5 ml
- 8 x 0,5 ml
- 8 x 0,2 ml
Plataforma universal de 6 tomas PV-6:
- 6 Tubos de x 10 ml
- Diámetro máximo de tubo de 15 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | V-32 |
| N.º de posiciones | 6 |