Learn More
Grant Instruments™ Grant Bio™ Non-Slip Rubber Mat Plataforma plana
Código de producto. 15143603
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
ES-80
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15143603 ES-80 1 PCS
1 options
Código de producto. 15143603
Marca: Grant Instruments™ PP400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con la plataforma de agitación orbital ES 80
  • Para su uso con la campana extractora con incubación ES 80
  • Las almohadillas de caucho negro proporcionan una superficie antideslizante para recipientes en la plataforma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Plataforma plana
Dimensiones (L x An) 400 x 360 mm
Para utilizar con (equipo) ES-80