Learn More
Grant Instruments™ Juegos de adaptadores Grant Bio™ para rotor de centrífuga intercambiable R-12-10
Click to view available options
Capacidad:
De 2 a 5 ml
De 4 a 8 ml
De 8 a 9 ml
Diámetro máx. del tubo:
13 mm
16 mm
Longitud máx. del tubo:
75 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Rotor de centrífuga intercambiable para 12 tubos de 10 a 15 ml
- Extremos redondeados, sin tapones
- Dimensiones: 16 mm de diám. x 105 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | De 4 a 8 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 13 mm |
| Longitud máx. del tubo | 100 mm |
| Para utilizar con (equipo) | R-12-10 |
| N.° por paquete | 12/paquete |