Learn More
Grant Instruments™ Juegos de adaptadores Grant Bio™ para rotor de centrífuga intercambiable R-12-10
Código de producto. 15153706
Change view
Click to view available options
Capacidad:
De 2 a 5 ml
De 4 a 8 ml
De 8 a 9 ml
Diámetro máx. del tubo:
13 mm
16 mm
Longitud máx. del tubo:
75 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Diámetro máx. del tubo Longitud máx. del tubo unitSize
15153706 De 8 a 9 ml 16 mm 100 mm cada uno
15133706 De 4 a 8 ml 13 mm 100 mm cada uno
13459728 De 2 a 5 ml 13 mm 75 mm cada uno
3 options
Código de producto. 15153706
Marca: Grant Instruments™ BN16100
Admite una gran variedad de Vacutainers para el rotor de centrífuga intercambiable R-12-10
  • Rotor de centrífuga intercambiable para 12 tubos de 10 a 15 ml
  • Extremos redondeados, sin tapones
  • Dimensiones: 16 mm de diám. x 105 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacidad De 8 a 9 ml
Diámetro máx. del tubo 16 mm
Longitud máx. del tubo 100 mm
Para utilizar con (equipo) R-12-10
N.° por paquete 12/paquete
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.