Learn More
Grant Instruments™ Juegos de adaptadores Grant Bio™ para rotor de centrífuga intercambiable R-12-10
Código de producto. 15133706
Change view
Click to view available options
Capacidad:
De 2 a 5 ml
De 4 a 8 ml
De 8 a 9 ml
Diámetro máx. del tubo:
13 mm
16 mm
Longitud máx. del tubo:
75 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Diámetro máx. del tubo Longitud máx. del tubo unitSize
15133706 De 4 a 8 ml 13 mm 100 mm cada uno
13459728 De 2 a 5 ml 13 mm 75 mm cada uno
15153706 De 8 a 9 ml 16 mm 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15133706 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor BN13100
Admite una gran variedad de Vacutainers para el rotor de centrífuga intercambiable R-12-10
  • Rotor de centrífuga intercambiable para 12 tubos de 10 a 15 ml
  • Extremos redondeados, sin tapones
  • Dimensiones: 16 mm de diám. x 105 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad De 4 a 8 ml
Diámetro máx. del tubo 13 mm
Longitud máx. del tubo 100 mm
Para utilizar con (equipo) R-12-10
N.° por paquete 12/paquete