Learn More
BD Violeta cristal de Gram
Código de producto. 11788193
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3,8 l
4 x 250 ml
Tamaño de la unidad:
1 LT
3.80 LT
11788193 3,8 l 3.80 LT
11778193 4 x 250 ml 1 LT
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11788193
Marca: BD 212526
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Se puede utilizar como reactivo de repuesto para los kits de tinción de Gram BD™. El violeta cristal de Gram BD™ se utiliza como tinción primaria en un proceso de tinción de Gram en 4 pasos. Disponible en frascos de solución de 250 ml para su uso directo o en recipientes de 3,8 l (1 gal) para un almacenamiento a granel
Los reactivos de tinción de Gram se utilizan para teñir microorganismos procedentes de cultivos o muestras por el método Gram diferencial.
  • Los kits de tinción completos reducen el desorden asociado a los procedimientos de tinción de Gram e incluyen una bandeja compacta para sujetar los frascos de reactivos de 250 ml
  • Los frascos resistentes a roturas cuentan con boquillas con tapón limpio antigoteo que facilitan la regulación del flujo y ayudan a evitar manchas y derrames.
  • Las etiquetas codificadas por colores permiten la identificación rápida del reactivo.
Información de órdenes
Disponible en paquetes de cuatro frascos de 250 ml o frascos de 3,8 l (1 gal) individuales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cristal violeta
Cantidad 3,8 l
Certificaciones/conformidad CE
Formato Líquido
Para utilizar con (aplicación) Utilizado para teñir microorganismos procedentes de cultivos o muestras por el método Gram diferencial
Color Morado
Requisitos de almacenamiento De 15° a 30 °C
Tipo de empaquetado Recipiente de almacenamiento a granel
Tipo de tinción Cristal violeta