Learn More
Kartell™ Botellas cuadradas
Código de producto. 12000582
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 ml
250 ml
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 400
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12000582 250 ml paquete de 50
12308198 25 mL paquete de 10
10234711 50 mL paquete de 400
10236124 500 mL cada uno
11382874 1000 mL cada uno
10768335 2000 mL cada uno
12553367 100 ml paquete de 100
7 options
Código de producto. 12000582
Marca: Kartell™ 0061100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Botellas que ahorran espacio, ideales para el almacenamiento a largo plazo de muestras sólidas o líquidas, incluso con materiales de viscosidad media-alta, pastosos o granulares. Las tapas de fácil agarre se pueden conectar con cables para mayor seguridad.
Space saving bottles, ideal for long term storage of solid or liquid samples, even with medium-high viscosity, pasty or granular materials. Easy grip caps can be wired down for security. Accurate graduation and semi-transparent walls allow a clear and precise reading of the content.
  • Las graduaciones aproximadas permiten un llenado reproducible sin el uso de probetas/vaso de precipitado
  • Los tapones de fácil agarre se pueden cablear para mayor seguridad
  • Adecuado para productos alimenticios de acuerdo con
    • Reglamento CE 1935/2004 
    • Reglamento CE 10/2011
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Diámetro exterior del cuello (métrico) 34,5mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 60 x 57 x 110 mm
Material Polietileno
Graduaciones 50 ml
Certificaciones/conformidad Reglamento de la CE 1935/2004, reglamento de la CE 10/2011
Closure Included Sí
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Agarre fácil