Learn More
Kartell SpA Graduated Wide Neck Bottle
Código de producto. 10267274
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10267274 50 mL cada uno
10526974 100 mL paquete de 100
10490015 250 mL cada uno
3 options
Código de producto. 10267274
Marca: Kartell SpA 0160800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Graduated wide neck bottles, polyethylene
Graduated, general purpose bottle. Long neck thread ensures leakproof closure. Wide neck for easy filling and emptying of liquid or powder samples. Conforms to DIN 13316 and 168
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Capacidad (imperial) 1.69 oz.
Color Clear
Material Polyethylene
Esterilidad Non-sterile
Closure Included Yes
Desechables Reusable
Graduated Yes
Boca Wide, Threaded
Forma Round
Fit for Purpose Certified Quality
Tipo de producto Graduated Wide Mouth Bottle
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable