Learn More
Sampling Systems™ Graduated SteriWare Beakers
Código de producto. 17962052 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
2 L
Esterilidad:
Estériles
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 40
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad unitSize
17962052 25 mL No estéril paquete de 50
17982052 25 mL Estériles paquete de 50
17922062 50 mL No estéril paquete de 50
17912062 50 mL Estériles paquete de 50
17932052 100 mL No estéril paquete de 50
17972052 100 mL Estériles paquete de 50
17902062 250 mL No estéril paquete de 40
17992052 250 mL Estériles paquete de 40
17992112 2 L No estéril paquete de 15
17869965 2 L Estériles paquete de 15
10 options
Código de producto. 17962052
Marca: Sampling Systems™ 8008P25
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This range of graduated beakers are crucial in the production of drugs, chemicals and cosmetics. Individually bagged to prevent cross contamination, these beakers also have a pouring spout to ensure the convenient handling of liquids.
  • Made from food grade, FDA and EC compliant polypropylene
  • Available sterile and non-sterile
  • Wide range of sizes
  • 100% manufactured and packed in a cleanroom
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 mL
Material Polypropylene
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Single-use
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad FDA
Scale Escala moldeada
Modelo Low Form