Descripción
- Made from food grade, FDA and EC compliant polypropylene
- Available sterile and non-sterile
- Wide range of sizes
- 100% manufactured and packed in a cleanroom
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Polypropylene |
| Esterilidad | Estériles |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | Single-use |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Scale | Escala moldeada |
| Modelo | Low Form |