Learn More
Hirschmann™ Pipetas graduadas con pistón
Descripción
- Graduadas hasta la punta
- Disponibles en una gama de capacidades
Especificaciones
Especificaciones
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Ámbar |
| Tipo de graduación | Graduaciones ámbar permanentes con color de difusión plateado |
| Cantidad | 1 unidad |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Longitud (métrico) | 360 mm |
| Tipo | Pipeta graduada |