Learn More
Hirschmann™ Pipetas graduadas con pistón
Código de producto. 10083900
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
Longitud (métrico):
335 mm
345 mm
360 mm
385 mm
430 mm
475 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10083900 25 ml 475 mm cada uno
10482081 1 ml 335 mm 1 PCS
10073900 10 ml 385 mm 1 PCS
10432661 5 ml 360 mm 1 PCS
10014740 20 ml 430 mm cada uno
10698221 2 ml 345 mm cada uno
6 options
Código de producto. 10083900
Marca: Hirschmann™ 1190170
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan exactitud volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas graduadas Hirschmann Instruments™ con pistón se suministran con graduación en tinción ámbar.
  • Graduadas hasta la punta
  • Disponibles en una gama de capacidades
Especificaciones
Graduado Sí
Color de graduación Ámbar
Graduaciones 0,1 ml
Tipo de graduación Graduaciones ámbar permanentes con color de difusión plateado
Cantidad 1 unidad
Volumen (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 475 mm
Tipo Pipeta graduada