Learn More
Kartell Graduated Micro Test Tubes
Código de producto. 18088031
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 10000
Código de producto. Color unitSize
18088031 Amarillo paquete de 10000
18038011 Azul paquete de 10000
18028021 Verde paquete de 10000
18028041 Rosa paquete de 10000
4 options
Código de producto. 18088031
Marca: Kartell 0027906
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Graduated Micro Test Tubes ideal for sample analysis.
  • Graduated Micro Test Tubes ideal for sample analysis
  • Flat cap with writing area
  • Ideal for samples analysis
  • Depending on centrifuge being used, these tubes can withstand a centrifugal force of up to RCF 11,000
  • Autoclavable Up to 121°C for 20 minutes with open cap
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (métrico) 1.5 mL
Color Amarillo
Material Polypropylene (Virgin)
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
Tipo de tapón Attached Snap Cap
Forma del fondo Conical
RCF máx. 11,000 g
Forma Cylindrical
Tipo de producto Microcentrifuge Tube