Learn More
Bochem™ Bidón de medición graduado
Código de producto. 10160521
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10160521 500 mL cada uno
10757021 1000 mL cada uno
10038560 2000 mL cada uno
3 options
Código de producto. 10160521
Marca: Bochem™ 8660
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frasco de medición graduado Bochem™ con base y forma cónica.
  • Fabricado en acero inoxidable
  • Forma cónica
  • Con base
Especificaciones
Estilo de la base Cónicos
Diámetro del área superior (métrico) 115mm
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Acero inoxidable (18/10)
Altura (métrico) 115mm
Incluye Base
Incrementos Graduaciones de 100 ml