Learn More
Karl Hecht™ Erlenmeyer Flask, Standard Ground
Descripción
- Duran™ borosilicate glass.
- Graduated.
- Standard ground.
- Reinforced ground neck marked with standard ground size.
- Without stopper.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Borosilicate Glass (3.3), Duran Glass |
| Forma | Erlenmeyer |
| Junta cónica estándar | NS 29/32 |
| Graduated | Sí |
| Tamaño del tapón | NS 29/32 |