Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de separación cilíndricos graduados con tapón de PTFE
Descripción
- Con conector de NS y tapón de PE
- Con tapón de PTFE
- Con dispositivo de retención de rosca
- Vidrio de borosilicato
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 2,0 mL |
| Tamaño de poro | Calibre 2,5 mm |
| Cantidad | 2 |
| Llaves de paso | Sí |
| Material del tope | Politetrafluoroetileno (PTFE) |