Learn More
Deltalab™ Recipientes graduados
Descripción
- Recipientes de polipropileno ultratransparente y tapones de polietileno
- Graduaciones moldeadas dobles (en incrementos de 20 ml hasta 200 ml y en incrementos de 29,5 ml [1 oz] hasta 207 ml [7 oz])
- Panel mate en el lateral para una escritura sencilla
- Color estándar de los tapones: rojo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente graduado |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 240 mL |
| Color del tapón | Rojo |
| Material del cierre | Polietileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca con bisagras |
| Color | Transparente |
| Mostrar más |