Learn More
Kartell™ Tubos cónicos graduados para centrífuga
Descripción
- Resisten temperaturas extremas de – 80 °C a + 121 °C
- Graduaciones azules fáciles de leer
- Irradiado con radiación beta ionizante
- Apirógeno, sin endotoxinas y esterilizable en autoclave
- Gran área de escritura blanca
- Incluye un tapón de cierre hermético con rosca azul y borde acanalado para ofrecer una seguridad total y hacerlo fácil de abrir y cerrar
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, IVD |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Graduaciones de fácil lectura |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Writing Area | Sí |
| Diámetro (métrico) | 30 mm |
| Graduaciones | 2,5 mL |
| Mostrar más |