Learn More
Kartell™ Tubo de ensayo cónico graduado con tapón de rosca
Código de producto. 15462353
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 mL
Color del tapón:
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 1050
paquete de 500
paquete de 750
Código de producto. 15462353
Marca: Kartell™ 8400100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El material es duradero y puede soportar altas velocidades de centrífuga, lo que permite una mayor variedad de usos en el laboratorio. El tubo de ensayo cónico Kartell™ con graduaciones y tapón de rosca permite un almacenamiento, preparación y transporte seguros.
  • Se suministra con un tapón de rosca hermético
  • Soporta una RCF X g de 5000
  • Soporta temperaturas de funcionamiento de hasta -80 °C
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE IVD
Color del tapón Rojo
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 15 ml
Longitud (métrico) 120 mm
Material Polipropileno
Diámetro (métrico) 17 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca