Learn More
Kartell™ Tubo de ensayo cónico graduado con tapón de rosca
Descripción
- Se suministra con un tapón de rosca hermético
- Soporta una RCF X g de 5000
- Soporta temperaturas de funcionamiento de hasta -80 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE IVD |
| Color del tapón | Azul |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Transparente |
| Tipo de diseño | Cónicos |
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Material | Polipropileno |
| Diámetro (métrico) | 17 mm |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |